Beskrivelse
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
- Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter håndtering. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. P321 Specifik behandling (se på denne etiket). P332+P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 7664-93-9 svovlsyre
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 102 °C |
| Farve | Lysegul |
| Ledningsevne | 430/470 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv |
| Type påfyldningsopløsning | Redox |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | DURAN™ Flaske |
| pH-område | -0.1 |
| Mængde | 250 ml |
| Opløselighed | Fuldt blandbar i vand |
| Damptryk | 23 hPa |