Få mere at vide
SI Analytics™ Redox Opløsning, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl
Artikelnummer. 10664471 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Mængde:
1000 ml
250 ml
60 ampuller/20 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10664471 1000 ml -
11964739 250 ml 250ml
10340641 60 ampuller/20 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10664471 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285138184
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
SI Analytics™ Redox Opløsning, 430mV Pt/Calomel, 470mV Pt/Ag/AgCl er designet til at blive brugt i redoxtests.
  • GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
  • Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter håndtering. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. P321 Specifik behandling (se på denne etiket). P332+P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
  • Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 7664-93-9 svovlsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 102 °C
Farve Lysegul
Ledningsevne 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/Agcl
Type påfyldningsopløsning Redox
Lugt Lugtfri
Emballage DURAN™ Flaske
pH-område -0.1
Mængde 1000 ml
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
Damptryk 23 hPa
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Redox testing solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid