Beskrivelse
- GHS07: Skin Irrit. 2 H315 Forårsager hudirritation, Eye Irrit. 2 H319 Forårsager alvorlig øjenirritation
- Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse. P264 Vask grundigt efter håndtering. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og let at gøre. Fortsæt med at skylle. P321 Specifik behandling (se på denne etiket). P332+P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- Ingredienser med grænseværdier, der kræver overvågning på arbejdspladsen: 7664-93-9 svovlsyre
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 102 °C |
| Farve | Lysegul |
| Ledningsevne | 430 Pt/Kalomel, 470 Pt/Ag/AgclMv |
| Type påfyldningsopløsning | Redox |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | FIOLAX™ Ampuller |
| pH-område | -0.1 |
| Mængde | 60 ampuller/20 ml |
| Opløselighed | Fuldt blandbar i vand |
| Damptryk | 23 hPa |
Safety and Handling
Product Identifier
- Redox-kontrolopløsning (+430 mV/+470 mV)
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- P364-Og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid