Få mere at vide
Redox Opløsning, 180mV Pt/Calomel, 220mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
60 Ampules
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Blanding, bestående af følgende komponenter: Vand, kaliumhexacyanoferrat(II) og (III), dinatriumhydrogenphosphat, kaliumdihydrogenphosphat
- Absorberes med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemidler, universalbindemidler, savsmuld)
- Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
- Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald
- Lad ikke produktet komme ud i kloaksystemet
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Lysegul |
| Tæthed | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Mængde | 60 Ampules |
| Løsningstype | Redox |
| Lugt | Odorless |
| Damptryk | 23hPa |
| Opløselighedsinformation | Fully miscible in water |