Få mere at vide
Jenway™ Redox elektrode (platin ORP) (maks. temp. 80 °C)
Længde (metrisk) kabel:
1 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type: Kombination
- End Type: Pære
- mV Område: 0-1000mV
- Temperaturområde: 0 til 80 °C
- Kropsmateriale: Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kombination, Genopfyldelig |
| Materiale | Glas krop |
| Type påfyldningsopløsning | 4M KCl mættet med AgCl |
| Til brug med (applikation) | Generelle målinger, nøjagtig QC og forskningsarbejde |
| Intern reference | Ag/AgCl |
| mV rækkevidde | 0 til 1000 mV |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |
| Tip Type | Platin |
| Længde (metrisk) kabel | 1 m |
| Længde (metrisk) stilk | 120 mm |
| Vis mere |