Description
Redox (reduktion-oxidation) reaktioner forårsager en elektronoverførselsproces, der kan måles ved hjælp af en Redox eller ORP (oxidation-reduction potential) elektrode. Redox er en absolut måling udtrykt i millivolt. I løbet af sit arbejdsliv, en Redox elektrode undergår ingen ændring af nulpunkt eller hældning. Derfor kræver redoxelektroder ikke kalibrering. En kontrolstandard styrer sensing- og referenceelektrodens funktionalitet og styrer også analytikerens teknik, miljøforhold og målemålerens funktion.
Specifications
Specifications
| CAS | 13943-58-3, 13746-66-2 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Til brug med (applikation) | Test ORP-elektroder |
| Til brug med (udstyr) | Redox and ORP Sensors |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 ml |
| Formulering | Iron salts |
| Lugt | Characteristic |
| Damptryk | 23 hPa at 20°C |
| Show More |