Få mere at vide
Skytec Indløs Eco-arbejdshandsker
Artikelnummer. 17881664 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
6, X-Small
7, Lille
8, Medium
9, Større
10, X-Large
11, 2X-stor
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17881664 11, 2X-stor
17871654 6, X-Small
17881654 7, Lille
17821664 8, Medium
17841664 9, Større
17851664 10, X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17881664 Leverandør Skytec Leverandørnr. SKG00032EL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.00 DKK
    211.50 DKK / 10 par
    Spare 127.50 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Redeem Eco Work Gloves er miljøbevidste multifunktionshandsker lavet med genanvendt polyester og nitrilskum på håndfladen.
  • Blød og let foring lavet af 50 % genanvendt polyester svarende til 1 plastikflaske på 500 ml (PET )
  • Fleksibel og holdbar nitrilskumbelægning giver et sikkert greb og en fremragende slidstyrke
  • Ultrafin belægning for maksimal taktil følsomhed
  • Pakket med 10 par i en biologisk nedbrydelig polypose
  • Handsker er certificeret af GRS (Global recycled Standard)
  • Tætsiddende liner for en behagelig bæreoplevelse
  • Elastisk håndled giver en sikker pasform
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE CAT II
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN420
Kloreret Nej
Belagt område Håndflade
Konstruktion Strikke
Belægningsmateriale Nitrilskum
Farve Grøn, Sort
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A1
Udvendig finish Delvist tekstureret
Hånd Bestemt
Latex fri Nej
Materiale Polyester, Genanvendt polyester, Nitril
Produkttype Miljøvenlig arbejdshandske
Størrelse 11, 2X-stor
Til brug med (applikation) Generel håndtering
Handske manchet stil Elastisk
Tommelfinger stil Lige
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 240 mm