Få mere at vide
Kimberly-Clark™ WypAll™ Rengøringsklude, rød
Beskrivelse
- Fødevarekontakt certificeret og fås i 4 forskellige farver for at hjælpe med at undgå krydskontaminering.
- HydroKnit™ teknologi sikrer, at hver klud er stærk, holdbar og meget absorberende uden at blive revet i stykker.
- Designet til at forbedre lovgivningsmæssig hygiejnepraksis og overholdelse.
- Fås i en hygiejnisk polypakke for at give beskyttelse mod forurening.
- Enkeltark dispensering, for at kontrollere brugen og reducere spild.
- Designet til hårde vedligeholdelses- og rengøringsopgaver i fødevareforarbejdnings- og sundhedsmiljøer.
- Klude er stærke og rivefaste og bevarer integritet og størrelse.
- Designet til at hjælpe dig med at forbedre produktiviteten og effektiviteten og samtidig reducere spild
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Renseklud |
| Længde (engelsk) | 11,02 tommer. |
| Længde (metrisk) | 25.1 cm |
| Bredde (engelsk) | 15,75 tommer |
| Bredde (metrisk) | 23.1 cm |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Rød |
| Dimensioner (L x B) | 41,8 x 24,7 cm (16,5 x 9,7 tommer) |
| Format | Interfold |
| Til brug med (applikation) | Hygiejnisk rengøring i toiletter, kliniske og patientområder, køkkener og fødevareforarbejdningsområder |
| Vis mere |