Få mere at vide
Brady™ Rød og hvid advarselstape
Artikelnummer. 11756655 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11756655 33 m x 75 mm 1 rulning
11746655 33 m x 50 mm 1 rulning
11736655 33 m x 38 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11756655 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 255297
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 DKK
    355.93 DKK / 1 ruller
    Spare 26.07 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager. Selvklæbende rød og hvid advarselstape til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
  • Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager.
  • Selvklæbende advarselsfilm til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
Tekniske data
Alternativt varenummer 255297
Oversigt Advarselstape - Rød / Hvid
Dimensioner (L x B) 33 m x 75 mm
Til brug med (applikation) Afmærkning af søjler, pyloner, murkanter, portbue, transportveje
Længde (engelsk) 108.3 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Emballagemængde 1 rulle
Tykkelse 0.138 mm
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Bredde (metrisk) 75 mm
Klæbende type Selvklæbende
Farve Rød, Hvid