Få mere at vide
Brady™ Rød og hvid advarselstape
Artikelnummer. 11736655
Dimensioner (L x B):
33 m x 38 mm
33 m x 50 mm
33 m x 75 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 11736655
Brand: Brady™ 255295
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager. Selvklæbende rød og hvid advarselstape til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
  • Afmærkningen af transportruter skal være både fleksibel og holdbar, da de hele tiden tilpasses de skiftende krav og behov indenfor dit anlæg eller lager.
  • Selvklæbende advarselsfilm til markering af søjler, pyloner, kanter på vægge og portbuer.
Tekniske data
Alternativt varenummer 255295
Oversigt Advarselstape - Rød / Hvid
Dimensioner (L x B) 33 m x 38 mm
Til brug med (applikation) Afmærkning af søjler, pyloner, murkanter, portbue, transportveje
Længde (engelsk) 108.3 ft.
Længde (metrisk) 33 m
Emballagemængde 1 rulle
Tykkelse 0.138 mm
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38 mm
Klæbende type Selvklæbende
Farve Rød, Hvid
Type Floor Marking Tape