Få mere at vide
3M™ Red SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Artikelnummer. 11923764 Shop alle 3M produkter
Skift visning
:
Size: XX-Large
Artikelnummer.
11923764 Size: XX-Large
1 options
Artikelnummer. 11923764 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089629
Tekniske data
Produkttype General Purpose Coveralls
Køn Unisex
Engangs Single-use
Talje stil Elastic
Ankel stil Elastic
Manchet stil Elastic
Hals stil Hooded
Hætte type 2-panel
Sømtype Serged
Sterilitet Non-sterile
Beskyttelsesklasse Category III
Højde (metrisk) 186 to 194 cm