Få mere at vide
Fisherbrand™ Rødt gummirør, medium væg
Artikelnummer. p-8011947 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 11537053
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En let og fleksibel slangemulighed til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde:− 40° til+ 70 °C
  • Let og fleksibel, til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 12,7 mm
Materiale Gummi
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Farve Rød
Fleksibilitet Fleksibel