Få mere at vide
Fisherbrand™ Rødt gummirør, medium væg
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 9,5 mm |
| Materiale | Gummi |
| Samlet længde (metrisk) | 10 m |
| Tykkelse (metrisk) | 3,2 mm |
| Til brug med (applikation) | Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer |
| Farve | Rød |
| Fleksibilitet | Fleksibel |