Få mere at vide
Fisherbrand™ Rødt gummirør, medium væg
Artikelnummer. 11517053 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
8,0 mm
9,5 mm
12,7 mm
Tykkelse (metrisk):
1,5 mm
3,2 mm
Pakningsstørrelse:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11517053 8,0 mm 3,2 mm 10m
11537053 12,7 mm 3,2 mm 10m
11597043 3,2 mm 1,5 mm 10m
11527053 9,5 mm 3,2 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11517053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.45 DKK
    454.14 DKK / 10m
    Spare 206.31 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En let og fleksibel slangemulighed til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde:− 40° til+ 70 °C
  • Let og fleksibel, til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 8,0 mm
Materiale Gummi
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3,2 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Farve Rød
Fleksibilitet Fleksibel