Få mere at vide
Fisherbrand™ Rødt gummirør, kraftig væg
Artikelnummer. 11567562 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
5 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
13 mm
20 mm
Tykkelse (metrisk):
3 mm
4 mm
6 mm
Pakningsstørrelse:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse
11567562 3 mm 9 mm 3 mm 10m
11577562 5 mm 13 mm 4 mm 10m
11597562 8 mm 20 mm 6 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11567562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.08 DKK
    165.14 DKK / 10m
    Spare 90.94 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget elastisk, tungvægget rød gummislange. Fisherbrand™ Red Rubber Tubing er velegnet til vakuumbrug og overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer.
  • Højere modstandsdygtighed end de fleste andre polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C til 70 °C
  • Let og fleksibel, til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
  • Tung væg anbefales til vakuumbrug
  • Ikke egnet til brug med petroleumsolier og kulbrinteopløsningsmidler (se neoprenrør)
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Tykkelse (metrisk) 3 mm
Til brug med (applikation) Til overførsel af væsker, gasser og fortyndede syrer
Farve Rød