Få mere at vide
Kartell™ Røde gummikoniske propper
Størrelse:
6 x 18 mm
9 x 18 mm
16 x 26 mm
21 x 29 mm
41 x 53 mm
43 x 60 mm
52 x 70 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Beskrivelse
Kartell™ Røde gummikoniske propper er velegnede til høje temperaturer og bruges i kombination med en kolbe, flaske eller rør.
- Til almen brug
- Rød gummi
- Konisk form
- Størrelse: nedre (nederst) diameter x højde
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Generelt laboratorium |
| Højde (metrisk) | 53mm |
| Mængde | 25/Pk. |
| Størrelse | 41 x 53 mm |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 41 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 54 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Tilspidset prop |
| Form | Konisk |