Få mere at vide
Fisherbrand™ Rød gummipære
Artikelnummer. 11314055 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
15 mL
150 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11314055 150 mL Hver
11977984 15 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314055
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Let at gribe fat i. Red Rubber Bulb til brug med en række forskellige formål.
  • Konstrueret af naturgummi
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Kompatible tips 6.35 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Til brug med Pipet
Greb Type Rund
Materiale Gummi
Model- Bulb
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type Pære
Volumen (metrisk) 150 mL
Til brug med (udstyr) Stort volumen pipetter med 6 til 8 mm OD
Længde (engelsk) 3,87 tommer.
Længde (metrisk) 98 mm
Diameter (engelsk) Åbning 0,25 tommer
Diameter (engelsk) Ydre 2,87 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 6.35 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 73 mm