Få mere at vide
Kartell™ Konisk 2-hulsprop
Artikelnummer. 10440332
Diameter (metrisk) bund:
34 mm
37 mm
43 mm
Diameter (metrisk) Top:
45 mm
48 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10440332
Brand: Kartell™ 0384800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Røde gummipropper velegnet til høje temperaturer og til brug i kombination med en kolbe, flaske eller rør
  • Fremstillet af rødt gummi
  • Konisk form
  • Har to huller
  • Til almindelig laboratoriebrug
Tekniske data
Diameter (metrisk) hul 6mm
Diameter (metrisk) 6mm
Højde (metrisk) 45mm
Mængde 25/Pk.
Samlede positioner 2
Farve Rød
Diameter (metrisk) bund 34 mm
Diameter (metrisk) Top 45 mm
Materiale Gummi
Produkttype Tilspidset prop
Form Konisk