Få mere at vide
Kartell™ Konisk 2-hulsprop
Diameter (metrisk) bund:
34 mm
37 mm
43 mm
Diameter (metrisk) Top:
45 mm
48 mm
60 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Fremstillet af rødt gummi
- Konisk form
- Har to huller
- Til almindelig laboratoriebrug
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 6mm |
| Diameter (metrisk) | 6mm |
| Højde (metrisk) | 50mm |
| Mængde | 25/Pk. |
| Samlede positioner | 2 |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 37 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 48 mm |
| Materiale | Gummi |
| Produkttype | Tilspidset prop |
| Vis mere |