Få mere at vide
Red/Red Flexible PVC Peri-Pump Tubing, 2-Bridge, 1.14 mm (0.045 in.), 12/pack
Farve:
Rød/Rød
Materiale:
PVC
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1.14 mm |
| Materiale | PVC |
| Til brug med | Peristaltic Pumps |
| Form | 2 |
| Farve | Rød/Rød |
| Fleksibilitet | Flexible |
| Mængde | 12/Pk. |