Få mere at vide
Fisherbrand™ Røde PTFE-coatede skruelåg. GL45
Artikelnummer. 10023512 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Trådstørrelse (metrisk):
GL45
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
10023512 GL45 Hver
1 options
Artikelnummer. 10023512
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Røde PTFE-coatede skruelåg er kemisk inerte og velegnede til at dække en række laboratoriebeholdere med lignende gevind.
  • PTFE konstruktion
  • Kemisk inert
Tekniske data
Belægning PTFE
Materiale PTFE
nr. pr. pakke 1 hver
Mængde 1 hver
Trådstørrelse (metrisk) GL45
Halsfinish 14 mm
Til brug med (udstyr) Laboratorieflasker og dåser
Certificeringer/compliance DIN 168
Produkttype Skruelåg