Få mere at vide
Ebro Electronic™ AG 140 Dæksel til termometre
Artikelnummer. 10476311
Skift visning
Certificeringer/compliance:
RoHS-direktiv 2011/65/EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Pakningsstørrelse
10476311 RoHS-direktiv 2011/65/EU Hver
1 options
Artikelnummer. 10476311 Leverandør Ebro Electronic™ Leverandørnr. 13405005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    375.00 DKK
    359.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.29 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Beskyttelsesdæksel til termometre, rød
Termometer med foldbar sonde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-direktiv 2011/65/EU
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Beskyttelsescover til håndholdte enheder, rød
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (metrisk) 120 mm
Model- AG 140
Vægt (metrisk) 0.04 kg
Til brug med (udstyr) TFX 410-serien, TFX 420-serien, TFX 430-serien, TFN 520-serien, TFE 510-serien, TFH 610, TFH 620
Vise Beskyttelseshylster eller termometer
Bredde (metrisk) 80 mm