Få mere at vide
Kautex™ Røde polypropylen skruelukninger
Artikelnummer. p-8013606
Til brug med (udstyr):
10 til 1000 ml flaske
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
28 mm
32 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Artikelnummer. 15941451
Brand: Kautex™ 2000084198
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl en beholders ingredienser med disse Kautex™ Røde polypropylen skruelukninger, når du pakker, sender prøver, transporterer og opbevarer deres indhold.
  • PP
  • Rød
  • Sabotagesikker ring
  • PE-skum indsats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Rød
Inkluderer Tamper Evident-ring og polyethylenskumindsats
Materiale Polypropylen
Liner materiale Polyethylen skum indsats
Produkttype Skruelåg
Til brug med (udstyr) 50 ml flaske
Diameter (metrisk) 28 mm