Få mere at vide
Kautex™ Røde polypropylen skruelukninger
Til brug med (udstyr):
10 til 1000 ml flaske
100 ml flaske
1500/2500/4000 ml flaske
250/350 ml flaske
50 ml flaske
500/750/1000 ml flaske
Diameter (metrisk):
28 mm
32 mm
45 mm
54 mm
80 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Beskrivelse
- PP
- Rød
- Sabotagesikker ring
- PE-skum indsats
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Inkluderer | Tamper Evident-ring og polyethylenskumindsats |
| Materiale | Polypropylen |
| Liner materiale | Polyethylen skum indsats |
| Produkttype | Skruelåg |
| Til brug med (udstyr) | 50 ml flaske |
| Diameter (metrisk) | 28 mm |