Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Laboratorieslanger af vakuumkvalitet
Artikelnummer. 10491941
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
16 mm
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig
10491941 8 mm 16 mm
1 options
Artikelnummer. 10491941 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3020816
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Giver fleksibilitet, rivestyrke og elasticitet til vakuumapplikationer. Deutsch Neumann™ Vacuum Quality Laboratory Tubing er fremstillet af rødt naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • God elastisk hukommelse
  • Fremragende valg til vakuumapplikationer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 4 mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Farve Rød