Få mere at vide
Deutsch Neumann™ Laboratorierør
Artikelnummer. 10332040
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
8 mm
9 mm
12 mm
14 mm
17 mm
Pakningsstørrelse:
25m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10332040 8 mm 12 mm 25m
10387819 10 mm 14 mm -
10088439 6 mm 9 mm -
10758921 5 mm 8 mm -
15932921 12 mm 17 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10332040 Leverandør Deutsch Neumann™ Leverandørnr. 3010812
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fleksibilitet, rivestyrke og modstandsdygtighed til almindelig laboratoriebrug. Deutsch Neumann™ Laboratorieslangen er fremstillet af rødt naturgummi.
  • Durometer 50 Shore A
  • God elastisk hukommelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2008
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Gummi
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Til brug med (applikation) Til laboratoriebrug
Farve Rød