Få mere at vide
Scilabub™ Rød varmebestandig handske
Artikelnummer. 12392229
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Pakningsstørrelse:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12392229 Større 1 par
12382229 Medium 1 par
12372229 Lille 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12392229 Leverandør Scilabub™ Leverandørnr. GLO/NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1360.00 DKK
    1129.79 DKK / 1 par
    Spare 230.21 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Disse Nomex™ polyamidrøde varmebestandige handsker er modstandsdygtige til 260 °C (arbejdstemperatur, kun tør varme) med strikket stofkonstruktion for ekstra komfort.
  • Varmebestandig (260 °C arbejdstemperatur, kun tør varme)
  • Lav varmeledningsevne
  • Asbest fri
  • Dobbelt tykkelse
  • Strikket stof for komfort
  • Krymper eller smelter ikke
  • Upåvirket af vask
  • Slidstærkt
  • I overensstemmelse med EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 4 1 3 0 1 X
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 41301X
Klassifikation Nomex III
Farve Rød
Latex fri Ja
Materiale Nomex
Pulveriseret Pulverfri
Produkttype Handsker
Størrelse Større
Mængde 1 hver
Modstandsdygtig overfor Varme
Længde (metrisk) 300 mm