Få mere at vide
Scilabub™ Rød varmebestandig handske
Beskrivelse
- Varmebestandig (260 °C arbejdstemperatur, kun tør varme)
- Lav varmeledningsevne
- Asbest fri
- Dobbelt tykkelse
- Strikket stof for komfort
- Krymper eller smelter ikke
- Upåvirket af vask
- Slidstærkt
- I overensstemmelse med EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 4 1 3 0 1 X
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 388: 1 X 4 X og EN 407: 41301X |
| Klassifikation | Nomex III |
| Farve | Rød |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | Nomex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | Lille |
| Mængde | 1 hver |
| Modstandsdygtig overfor | Varme |
| Vis mere |