Få mere at vide
Melford Rød-GlcA
Artikelnummer. 30018204
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30018204 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30018204 Leverandør Melford Leverandørnr. C730600.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Kromogent substrat forβ -D-Glucuronidase (GUS).
Kromogent substrat forβ -D-Glucuronidase (GUS). Producerer en rød farve til (GUS) gendetektion.