Få mere at vide
Melford Rød-Gal
Artikelnummer. 30018155
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018155 1 g
30018154 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018155 Leverandør Melford Leverandørnr. C400401.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et alternativt kromogent substrat tilβ -D-galactosidase.
Red-GAL bruges sammen med IPTG til påvisning afβ -galactosidaseaktivitet i bakteriekolonier i et kolorimetrisk assay til påvisning af rekombinanter fra ikke-rekombinanter.
  • Stofnavn: 6-chlor-3-indolyl-β -D-galactopyranosid
  • CAS-nummer: 138182-21-5
  • Molekylformel: C 14 H 16 CINO 6
  • Molekylvægt: 329,7
Tekniske data
Mængde 1 g