missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Red fluorescent protein Mouse anti-Recombinant Protein, Unconjugated, Clone: 1E3C5, Proteintech
Shop alle Proteintech produkterBeskrivelse
The Red fluorescent protein antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of entacmaea quadricolor Red fluorescent protein. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The Red fluorescent protein antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Red fluorescent protein |
| Applikationer | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1E3C5 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Konjugeret | Unconjugated |
| Værtsarter | Mouse |
| Mængde | 150 μL |
| Primær eller sekundær | Primary |
| Isotype | IgG2b |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?