Få mere at vide
Thermo Scientific™ pTK-Red Firefly Luc-vektor til Luciferase-assays
Artikelnummer. 12112240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10μ g
Pakningsstørrelse:
10µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12112240 10μ g 10µg
1 options
Artikelnummer. 12112240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16157
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Drive rødforskudt ildflueluciferaseekspression som reporter for genreguleringsundersøgelser ved hjælp af vektorer med et multiple kloningssted (MCS) eller kontrolpromotor (CMV eller TK).
De Thermo Scientific™ pMCS-Red Firefly Luc Vector er et multiple kloningssted-plasmid designet til at acceptere en promotorsekvens til undersøgelse af genregulering ved anvendelse af den intracellulære røde ildflue-luciferase-reporter.
De røde ildflue Luc-vektorer indeholder en mutant form af luciferasegenet for ildflue, der har et rødforskudt emissionsspektrum. pMCS-vektoren indeholder et multipelt kloningssted til kloning af en promotor for at studere dens regulatoriske potentiale. pCMV- og pTK-vektorerne har luciferasegenet under henholdsvis CMV (Cytomegalovirus) promotoren og Herpes Simplex Virus (HSV) thymidinkinase (TK) promotoren. Disse konstitutive ekspressionsvektorer kan bruges som normaliseringskontroller for at tage højde for eksperimentel variation i kombination med andre reportere.
Højdepunkter:
  • Intracellulært Red Firefly Luciferase-gen, optimeret til høj ekspression i pattedyrsystemer
  • Multiple cloning site (MCS) giver alsidighed til overførsel af regulatoriske elementer fra et plasmid til et andet
  • Transkriptionstermineringssted (Ter), Lac-operator (Lac O1) og transkriptionelt pausested (TPS) bruges til at minimere baggrunden ved at reducere transkriptionel gennemlæsning
  • Både puromycin (Pur) og ampicillin (Amp) markører til lægemiddelselektion i henholdsvis pattedyrs- og bakterieceller
  • Højkopi pUC bakteriel DNA-replikationsoprindelse
  • To kontrolvektorer tilgængelige med stærke (CMV) eller svage (TK) konstitutive promotorer til co-transfektion og normalisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pTK-Red Firefly Luc Vector
Type Luc Vector
Kloningsmetode Restriktionsenzym⁄ MCS
Leveringstype Transfektion
Mængde 10μ g
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: -70 til -20 °C.
Reporter Gene Rød Firefly Luciferase
Udvælgelsesagent (eukaryot) Puromycin
Til brug med (applikation) Reporter Assays
Promotor TK