Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Stir Bar Retriever
Artikelnummer. p-8007722 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
250 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10226159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruges til at hente rørestave fra blandebeholdere. PTFE stir bar retriever er kemisk resistent, inert og lækagefri. Bruger Alnico V-magneter i sin kerne.
  • Inert og lækagefri
  • Støbt i ren, FDA-godkendt PTFE
  • Alnico V magneter
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Hvid
Oversigt PTFE indkapslet Alnico V magnetkerne
Til brug med (applikation) Fjernelse af omrørerstænger fra kar
Til brug med (udstyr) PTFE omrørerstænger
Højde (metrisk) 10mm
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 450 mm
Mængde 1/stk.