Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær forstærket stable- og redebeholder
Artikelnummer. 17988721
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
9,6 l
40 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17988721 40 l
17978631 9,6 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17988721 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G146421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.30 DKK
    217.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 82.96 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Rektangulær forstærket stable- og redebeholder er designet til intensiv brug og ekstreme håndteringsforhold.
  • Forstærkede beholdere til intensiv brug og ekstreme håndteringsforhold.
  • Stabelbar og indlejrbar med en kvart omgang.
  • Meget holdbar.
  • Velegnet til en række forskellige anvendelser inden for fødevareforarbejdning, fiskehandler, slagteri, charcuteri, mejeri og affaldsindsamling.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 10,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 40 l