Få mere at vide
Corning™ Rektangulær ispande, Midi 4 L
BIOPHARMA
Produktkod. 15582871
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Limegrøn
Orange
Pink (Pink)
Rød
Förpackningsstorlek:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Farve unitSize
15582871 Grøn Hver
15522881 Limegrøn Hver
15512881 Orange Hver
15592871 Blå Hver
15502881 Rød Hver
15532881 Pink (Pink) Hver
15542881 Lilla Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15582871 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 432103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00 DKK
    933.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.45 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Multi-formål EVA pander, der giver et giftfrit alternativ til konventionelle ispander
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
  • Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
  • Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Dimensioner (L x B x H) 31.1 x 22.2 x 11.4 cm
Mængde 1 stk.
Farve Grøn
Kapacitet (metrisk) 4 L
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.