Få mere at vide
Corning™ Rektangulær ispande, Maxi 9 L
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15582861
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Limegrøn
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15582861 Grøn Hver
15592861 Blå Hver
15512871 Orange Hver
15502871 Rød Hver
15522871 Limegrøn Hver
15542871 Lilla Hver
15532871 Pink (Pink) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15582861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 432093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 DKK
    1253.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 76.13 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Multi-formål EVA pander, der giver et giftfrit alternativ til konventionelle ispander
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
  • Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
  • Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
Ordreinfo
Kommer som 1/etui.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 40.6 x 31.8 x 11.4 cm
Mængde 1 stk.
Farve Grøn
Kapacitet (metrisk) 9 L