Få mere at vide
Corning™ Rektangulær ispande, Maxi 9 L
Beskrivelse
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
- Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
- Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
Ordreinfo
Kommer som 1/etui.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B x H) | 40.6 x 31.8 x 11.4 cm |
| Mængde | 1 stk. |
| Farve | Orange |
| Kapacitet (metrisk) | 9 L |