Få mere at vide
Corning™ Rektangulær ispande, Maxi 9 L
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15502871
Farve:
Blå
Grøn
Lilla
Limegrøn
Orange
Pink (Pink)
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15502871
Brand: Corning™ 432095
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi-formål EVA pander, der giver et giftfrit alternativ til konventionelle ispander
Corning ispander og -spande er universalpander og -spande, der er et godt, giftfrit alternativ til konventionelle ispander. EVA har ringe eller ingen lugt, er inert og bruges i biomedicinske ingeniørmæssige applikationer såsom medicinafgivelsesanordninger. Multifunktionsbeholderne er meget isolerende, stabelbare, ubrydelige, lette og lækagesikre. Beholdere vil ikke 'sve' eller deformere og har en tekstureret finish i bunden for at forhindre, at de glider på bordpladen. Ideel til brug med is, tøris (-78° ), flydende nitrogen (-196° ), alkohol eller saltvandsopløsninger eller varme opløsninger (+93 C). °Fås i fem størrelser og syv livlige farver. Den kan rengøres med vand og sæbe, 10 % blegemiddel eller 70 % alkohol.
  • Ikke-giftigt, genanvendeligt ethyl-vinylacetat (EVA ) skumbeholdere til brug med is, tøris, flydende nitrogen, alkoholopslæmninger.
  • Vil ikke svede, lække eller skride på bænken.
Ordreinfo
Kommer som 1/etui.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 40.6 x 31.8 x 11.4 cm
Mængde 1 stk.
Farve Rød
Kapacitet (metrisk) 9 L