Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær HACCP-beholder og låg 400 x 300
Artikelnummer. 15902874
Skift visning
Farve:
Grøn
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
15902874 Grøn
12193801 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15902874 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.50 DKK
    213.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 70.19 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rektangulær HACCP-beholder er en stor opbevaringsbeholder, der inkluderer et låg, der er i stand til at bære vægten af tunge byrder.
  • HACCP 400 x 300 rektangulær madbeholder
  • Til store opbevaringsvolumener kan låget bære vægten af tunge byrder
  • Multifunktionsbeholder
  • Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing
  • Ingen huller eller overlapninger
  • Maskinvaskbar
  • Forsænkede håndtag for bedre håndtering
  • Stabelbar uden låg
  • Kompatibel med alle GILAC 4 og 6 hjuls dukker
Tekniske data
Type Madbeholder
Materiale HDPE
Farve Grøn
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 3,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 l
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Stil Stabelbar
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C