Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær HACCP-beholder og låg 400 x 300
Beschreibung
- HACCP 400 x 300 rektangulær madbeholder
- Til store opbevaringsvolumener kan låget bære vægten af tunge byrder
- Multifunktionsbeholder
- Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing
- Ingen huller eller overlapninger
- Maskinvaskbar
- Forsænkede håndtag for bedre håndtering
- Stabelbar uden låg
- Kompatibel med alle GILAC 4 og 6 hjuls dukker
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Madbeholder |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Stil | Stabelbar |
| Temperaturområde (engelsk) | -40 °F til +194 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til +90 °C |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?