Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær HACCP-beholder med låg
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Kapacitet (metrisk):
12 l
15 l
35 l
55 l
Beschreibung
- HACCP rektangulær fødevarebeholder.
- Til store opbevaringsvolumener kan låget bære vægten af tunge byrder.
- Multifunktionsbeholder.
- Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing.
- Ingen huller eller overlapninger.
- Maskinvaskbar.
- Forsænkede håndtag for bedre håndtering.
- Stabelbar uden låg.
- Kompatibel med alle GILAC 4 og 6 hjuls dukker.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Opbevaringstaske |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Rød |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 3,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto