Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær HACCP-beholder med låg
Artikelnummer. 17958861
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Kapacitet (metrisk):
12 l
15 l
35 l
55 l
Artikelnummer. 17958861
Brand: Gilac™ G119911
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rektangulær HACCP-beholder med låg er en fødevarebeholder til store opbevaringsvolumener; låget kan bære vægten af tunge byrder.
  • HACCP rektangulær fødevarebeholder.
  • Til store opbevaringsvolumener kan låget bære vægten af tunge byrder.
  • Multifunktionsbeholder.
  • Overskrivbar identifikationspatron til lagersporing.
  • Ingen huller eller overlapninger.
  • Maskinvaskbar.
  • Forsænkede håndtag for bedre håndtering.
  • Stabelbar uden låg.
  • Kompatibel med alle GILAC 4 og 6 hjuls dukker.
Tekniske data
Type Opbevaringstaske
Materiale HDPE
Farve Grøn
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 14,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 55 l