Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær HACCP beholder og låg, 600 x 400 mm
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Kapacitet (metrisk):
25 L
35 L
55 L
Beskrivelse
- Rektangulær 600 x 400 HACCP fødevarebeholder i plast
- Til store opbevaringsvolumener tåler låget høje belastninger
- Multifunktionsbakke
- Overskrivbar ID-patron til lagersporing.
- Design uden retentionszone
- Maskinvaskbar
- Forsænkede håndtag for bedre håndtering
- Stabelbar med låg
- Kompatibel med alle GILAC 4 og 6 hjulbaser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Madbeholder |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (engelsk) | 14,5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 55 L |
| Certificeringer/compliance | Food Contact Certificeret |
| Til brug med | Alle GILAC 4 og 6-hjulede dukker |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring af mad |
| Stil | Stabelbar |
| Vis mere |