Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær opdelingsdejfermenteringsbeholder
Artikelnummer. 17988891
Skift visning
Volumen (metrisk):
7 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17988891 7 l
1 options
Artikelnummer. 17988891 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.54 DKK
    72.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 27.47 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rektangulær opdelingsdejfermenteringsbeholder er til gæring i brødfremstilling. Det sikrer fremragende fermenteringshomogenitet for uovertrufne resultater.
  • 400 x 300 7 L deledejbeholder til gæring ved bagning.
  • Dejmængden sikrer fremragende fermenteringshomogenitet for uovertrufne resultater.
  • Giver betydelig fleksibilitet i brødfremstilling og øget produktionskapacitet.
  • Beholder med afrundede hjørner og ingen tilbageholdelseszoner for nem rengøring og perfekt hygiejne i overensstemmelse med gældende standarder.
  • Glat overflade for nem fjernelse af dejen og efterlader kun få eller ingen rester på siderne.
  • Letvægts, det reducerer muskuloskeletale lidelser.
  • Modstandsdygtig over for temperaturvariationer.
  • Fleksibel slagfast beholder.
  • Kompatibel med reolvogne med 16 hylder til opdeling af dejbeholdere.
Tekniske data
Produkttype Dejbeholder
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 400 x 300 mm
Form Rektangulær
Volumen (metrisk) 7 l