Få mere at vide
Gilac™ Rektangulært opdeling af dejbeholderlåg
Artikelnummer. 17978721
Skift visning
Volumen (metrisk):
7 l
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17978721 7 l
1 options
Artikelnummer. 17978721 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G154820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.41 DKK
    48.05 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.36 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rektangulært opdeling af dejbeholderlåg er designet til gæring i brødfremstilling og tilpasset til alle aerobe og anaerobe brødfremstillingsprocesser.
  • Låg til 400 x 300 mm opdeling af dejbeholder, til gæring ved bagning.
  • Tilpasser sig alle aerobe og anaerobe brødfremstillingsprocesser, inklusive dejhævning i ventilerede kolde kamre.
  • Stabil stabling takket være nitter.
Tekniske data
Produkttype Låg
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Dimensioner (L x B) 400 x 300 mm
Form Rektangulær
Volumen (engelsk) 1,8 gal.
Volumen (metrisk) 7 l