Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær opdelingsdejbeholder
Artikelnummer. 17958881
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
Farve:
Grøn
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve
17958881 10 l Hvid
17948501 20 l Grøn
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17958881 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G155321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.37 DKK
    97.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 47.63 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Rektangulær opdelingsdejbeholder er meget modstandsdygtig over for temperaturændringer, fleksibel og stødfast.
  • Rektangulær opdelingsdejbeholder.
  • Meget modstandsdygtig over for ændringer i temperatur.
  • Meget fleksibel og stødfast.
  • Kompatibel med reolvogne.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Hvid
Højde (metrisk) 80 mm
Længde (metrisk) 530 mm
Materiale HDPE
Type Hjælpebakke
Bredde (metrisk) 400 mm
Længde (engelsk) 20,9 tommer
Højde (engelsk) 3,1 tommer.
Form Rektangulær
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres