Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær beholder
Artikelnummer. 15982874
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
55 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15982874 55 l
15912874 25 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15982874 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.78 DKK
    245.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 102.02 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Rektangulær fødevarebeholder til opbevaring og transport af råmaterialer under nul og omgivelsestemperatur.
  • 600 x 400 rektangulær fødevarebeholder i plast
  • Til opbevaring og transport af råmaterialer under nul og omgivelsestemperatur
  • Ingen huller eller overlapninger
  • Maskinvaskbar
  • Dæklåg for øget hygiejne, valgfrit ekstra
  • Stabelbar uden låg
  • Kompatibel med alle GILAC 4- og 6-hjulede dukker
Tekniske data
Type Opbevaringsbeholder
Materiale HDPE
Farve Hvid
Form Rektangulær
Kapacitet (engelsk) 14,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 55 l
Certificeringer/compliance Food Contact Certificeret
Stil Stabelbar
Længde (engelsk) 23,6 tommer
Længde (metrisk) 600 mm
Bredde (engelsk) 15,7 tommer
Bredde (metrisk) 400 mm
Højde (engelsk) 12,4 tommer
Højde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C