Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær beholder
Artikelnummer. 17988481
Skift visning
Volumen (metrisk):
12 l
15 l
25 l
35 l
55 l
Farve:
Grå
Hvid
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve
17988481 55 l Grå
17918621 12 l Hvid
17958851 15 l Hvid
17928531 15 l Grå
17948931 25 l Grå
17918541 35 l Hvid
17958541 35 l Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17988481 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G119977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.19 DKK
    245.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 115.43 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Rektangulær container er til opbevaring og transport af råmaterialer under nul og omgivelsestemperatur.
  • Rektangulær plastik madbeholder.
  • Til opbevaring og transport af råmaterialer under nul og omgivelsestemperatur.
  • Ingen huller eller overlapninger.
  • Maskinvaskbar.
  • Dæklåg for øget hygiejne, valgfrit ekstra.
  • Stabelbar uden låg.
  • Kompatibel med alle GILAC 4- og 6-hjulede dukker.
Tekniske data
Produkttype Fødevarebeholder
Materiale Polyethylen
Farve Grå
Form Rektangulær
Volumen (engelsk) 14,5 gal.
Volumen (metrisk) 55 l