Få mere at vide
Eppendorf™ Rektangulær centrifugespand
Artikelnummer. 11893882 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
5702 Centrifuge-sving-skovrotor A-4-38
Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K)
Svingende skovlrotor CFA-146-010T (A-4-44)
Mængde:
2/pakke
4/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
11893882 5702 Centrifuge-sving-skovrotor A-4-38 4/pakke Pakke med 4
10308612 5702 Centrifuge-sving-skovrotor A-4-38 2/pakke Pakke med 2
10136511 Svingende skovlrotor CFA-146-010T (A-4-44) 4/pakke Pakke med 4
10477272 Eppendorf rotor A-4-81 (CFA-152-020K) 4/pakke Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11893882 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5702709000
På lager
Brug disse spande med Eppendorf™ rotorer.
  • Rektangulære centrifugespande
  • Kompatibel med Eppendorf rotorer
  • Fås i pakker med to og fire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 5702 Centrifuge-sving-skovrotor A-4-38
Volumen 90 mL
Beholdertype Spand
Mængde 4/pakke