Få mere at vide
Gilac™ Rektangulær sort lufttæt æske med klart låg
Artikelnummer. 17978931
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,4 l
0,95 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17978931 0,95 l
17928651 0,4 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17978931 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G603341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.25 DKK
    391.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 187.62 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rektangulær sort lufttæt boks med klart låg er velegnet til catering på stedet og ideel som en genanvendelig boks til pantsystemer, leveringer eller klik- og afhentningstjenester.
  • Lufttæt æske i pakker af 10 stk.
  • Velegnet til catering på stedet og ideel som en genanvendelig boks til pantsystemer, leveringer eller click and collect-tjenester.
  • Bevarer smag og holder lugte ude.
  • Låget forsegler boksen perfekt, så den kan stables.
  • Klart låg for fremragende synlighed af indholdet.
  • Den matsorte krop tilføjer et eksklusivt touch til dine beholdere.
  • Fås i forskellige størrelser, der passer til ethvert behov.
  • Dimensioner angivet for en enkelt kasse.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,95 l
Lukketype Lufttæt låg
Farve Sort
Materiale HDPE
Form Rektangulær
Produkttype Lufttæt æske
Mængde 10 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 255 x 215 x 165 mm
Længde (metrisk) 255 mm
Længde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 215 mm
Bredde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 165 mm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.